Przejdź do
1.07673
Silan A 174
adhesion promoter
Synonim(y):
Polyfix® 100, metakryloksypropylotrimetoksysilan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.35
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-785-8
NACRES:
NC.01
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
liquid
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.023 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChI key
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Silan A 174 może być stosowany
  • jako silanowy środek sprzęgający do obróbki nanokryształów celulozy (CNC)
  • jako warstwa adhezyjna/promotor przed osadzaniem Parylenu C do produkcji magnetycznych systemów mikroelektromechanicznych (MEMS)
  • do wiązania żeli poliakrylamidowych z płytką szklaną w celu barwienia srebrem
Analysis Note
Test (GC): ≥ 97 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,01 %
Legal Information
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18816M6514440809
assay
≥97% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
<-20 °C
mp
-50 °C
mp
-
mp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107673005004022536093833
Questions
  1. Is A 174 silane anionic or cationic 
    1 answer
    1. Silane A 174 is Methacryloxypropyl trimethoxysilane which should be non-ionic.