Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 670,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.05% HCl solubles
loss
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
matrix
Silicon dioxide base material
particle size
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Straty podczas zapłonu (900 °C): ≤ 0,05 %
Wielkość cząstek (0,2 - 0,8 mm): ≥ 40 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 0.2-0.8 mm (>=40%) | particle size >230 mesh | particle size 0.1-0.315 mm (>=85%) | particle size 50-70 mesh |
| form solid | form powder | form solid | form granular |
| pH 5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O) | pH - | pH 5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry) | pH - |
| matrix Silicon dioxide base material | matrix - | matrix Silicon dioxide base material | matrix - |
| density 2.65 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.65 g/cm3 at 20 °C | density - |
| mp 1713 °C | mp - | mp 1713 °C | mp - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1075360250 | 04022536091624 |
| 1075361000 | 04022536091631 |
| 1075365000 | 04022536775449 |