Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.2% HCl solubles
loss
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
matrix
Silicon dioxide base material
particle size
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Żelazo rozpuszczalne w kwasie (Fe): ≤ 0.01 %
Strata przy zapaleniu (900 °C): ≤ 0,05 %
Wielkość cząstek (0,1 - 0,315 mm): ≥ 85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piasek morski
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?