Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99% | description 99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites | description 99.999% trace metals basis | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification) | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.5-102.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤5 ppm, NO3- and NO2-: ≤0.005% | anion traces - | anion traces - | anion traces nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤5 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
6080-56-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?