The particle size for this product has not been determined.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
Nazwa produktu
Poliwinylopirolidon, Divergan RS
Quality Level
autoignition temp.
440 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
220 °C (decomposes)
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
compatibility
MQuant® StripScan App, RQflex® 20
detection method
colorimetric, reflectometric
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Standaryzacja intensywności kwaśności i słodyczy truskawek przy użyciu systemu czujników smaku i niezmiennego roztworu wzorcowego..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie poliwinylopolipirolidonu (PVPP) w systemach czujników smaku do standaryzacji intensywności smaku, które można zastosować w celu zwiększenia powtarzalności analitycznej w chemii żywności (Ujihara et al., 2023).
- Kompleksowy wgląd w stabilność chemiczną ważnego leku przeciwcukrzycowego Vildagliptin przy użyciu chromatografii (LC-UV i UHPLC-DAD-MS) i spektroskopii (Mid-IR i NIR z PCA)...: Analizuje stabilność leku przeciwcukrzycowego Vildagliptin, wykorzystując PVPP do przygotowania próbek w celu zwiększenia precyzji oceny stabilności chemicznej, krytycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leku (Gumieniczek et al., 2021).
- Szybkie oznaczanie 134 pestycydów w herbacie za pomocą wielofunkcyjnego filtra oczyszczającego, a następnie UPLC-QTOF-MS: Demonstruje zastosowanie PVPP w usprawnieniu procesu oczyszczania w analizie pozostałości pestycydów w herbacie, podkreślając jego rolę w upraszczaniu złożonych etapów przygotowania próbki w celu uzyskania lepszych wyników analitycznych (Meng i in., 2022).
- Effect of Sample Preparation on the Detection and Quantification of Selected Nuts Allergenic Proteins by LC-MS/MS: Badanie wpływu różnych metod przygotowania próbek, w tym stosowania PVPP, na wykrywanie białek orzechów, podkreślając wpływ tych metod na czułość i dokładność wykrywania alergenów w produktach spożywczych (Sagu et al., 2021).
- Ilościowa proteomika PTM oparta na SILIA 4C...: Badania te wykorzystują PVPP w nowatorskiej metodzie opartej na SILIA do ilościowego określania modyfikacji potranslacyjnych w białkach, pokazując możliwości adaptacji PVPP w zaawansowanych metodologiach analitycznych w celu zwiększenia głębokości i jakości analizy proteomicznej (Wong & Li, 2021).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric, reflectometric | detection method - | detection method - | detection method - |
| compatibility MQuant® StripScan App, RQflex® 20 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| autoignition temp. 440 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| potency >2000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poliwinylopirolidon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 100331-100G | 04061838663146 |
| 100331-25G | 04061838663153 |
| 1073020100 | 04022536571560 |
-
What is the particle size of the PVPP, and how uniform is it?