Przejdź do
77627
Poly(vinylpolypyrrolidone)
~110 μm particle size
Synonim(y):
PVPP, Polyvinylpyrrolidone, cross-linked
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
MDL number:
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lumps
Quality Segment
particle size
~110 μm
application(s)
food and beverages
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinylpolypyrrolidone) is a crosslinked homopolymer form of purified vinylpyrrolidone. It is hygroscopic in nature. It has been used widely in plant hormone purification. It binds with phenolic compounds by hydrogen bonding.
Application
It was used as lysis buffer in measuring DNA concentration. It was also used in detection of recombinant proteins from leaf extracts using Surface enhanced laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF MS).
Features and Benefits
Complexes with phenolics and alkaloids for their removal from plant samples, thus preventing their modification of proteins and any interference they may cause in spectrophotometric determinations of protein content. This is also reported to improve stability of enzymes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
856568234257PVP360
form
lumps
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
particle size
~110 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinylpolypyrrolidone)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.J.J. Hooykaas, M.A. Hall, K.R. Libbenga
Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 27-27 (1999)
Heat-stress and light-stress induce different cellular pathologies in the symbiotic dinoflagellate during coral bleaching.
Downs CA
PLoS ONE, 8(12), e77173-e77173 (2013)
A SELDI-TOF MS procedure for the detection, quantitation, and preliminary characterization of low-molecular-weight recombinant proteins expressed in transgenic plants.
Badri MA
Proteomics, 9(2), 233-241 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
77627-100G04061835570751
77627-500G04061835570782
77627-1KG04061835570768
77627-25G04061835570775
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this the insoluble PVPP
    1 answer
    1. This product is practically insoluble in water, in 96% ethanol, and in methylene chloride.