Przejdź do
1.07298
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Synonim(y):
Perhydrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352304
Concentration:
30%
Form:
liquid
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nadtlenek wodoru 30%, Suprapur®
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
solubility
water: soluble
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wszechstronny nanozym fagowy zdekorowany nanocząsteczkami platyny, integrujący funkcje rozpoznawania, bakteriolizy i katalizy w celu wykrywania na miejscu patogennych szczepów przenoszonych przez żywność w oparciu o bioluminescencję / ciśnieniowy test biologiczny w dwóch trybach: To innowacyjne badanie wykorzystuje 30% nadtlenek wodoru jako krytyczny składnik w rozwoju nanozymu fagowego. Aplikacja ta ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego wykrywania bakterii chorobotwórczych na miejscu w testach bezpieczeństwa żywności, pokazując rolę nadtlenku wodoru w poprawie monitorowania zdrowia publicznego (You et al., 2024).
  • Zintegrowane analizy fizjologiczne, transkryptomiczne i metabolomiczne zapewniają wgląd w detoksykację kadmu za pośrednictwem fosforu w korzeniach Salix caprea: W tym badaniu środowiskowym nadtlenek wodoru jest wykorzystywany do badania reakcji roślin na stres, oferując kompleksowe zrozumienie jego użyteczności w badaniach fizjologii roślin i potencjalnych implikacji dla poprawy technologii fitoremediacji (Li et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 30.0 %
Wolny kwas (jako H₂SO₄): ≤ 30 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 3 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 300 ppb
Azotan (NO₃): ≤ 500 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 100 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Srebro): ≤ 0.5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1.0 ppb
As (Arsen): ≤ 1.0 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.5 ppb
B (Bor): ≤ 0.5 ppb
Ba (Bar): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppb
Ca (Wapń): ≤ 5 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0,5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 0,5 ppb
Cu (Miedź): ≤ 0,5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 1,0 ppb
Ga (Gal): ≤ 0,5 ppb
Ge (German): ≤ 0.5 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 1 ppb
In (Ind): ≤ 0.5 ppb
K (Potas): ≤ 1.0 ppb
Li (Lit): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 1.0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0,5 ppb
Na (Sód): ≤ 1,0 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Ołów): ≤ 0,5 ppb
Pd (Pallad): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0,5 ppb
Sn (Cyna): ≤ 0,5 ppb
Sr (Stront): ≤ 0,5 ppb
Ti (Tytan): ≤ 1 ppb
Tl (Tal): ≤ 0,5 ppb
V (Wanad): ≤ 0.5 ppb
Zn (cynk): ≤ 1,0 ppb
Zr (cyrkon): ≤ 0,5 ppb
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym
wahaniom w tym zakresie stężeń.
Other Notes
Zastępuje: 7298-2; 7298-4; 7298
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072101.072098.22287
concentration
30%
concentration
≥30.0%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
agency
reag. ISO
agency
reag. ISO
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
solubility
water: soluble
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek wodoru 30%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Tuğba Ekiz Yılmaz et al.
Acta histochemica, 122(2), 151470-151470 (2019-12-10)
Cyclophosphamide (CYP) is one of the alkylating chemotherapeutic agents and its adverse effects on folliculogenesis in the ovary are well-known due to the previous scientific research on this topic. Magnesium has various effects in organisms, including catalytic functions on the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107298050004027269302214
107298025004022536089492
107298100004022536089508
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does this product contain any stabilizers?
    1 answer
    1. This product is a 30% hydrogen peroxide solution in water without a stabilizer.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?