Przejdź do
8.22287
Hydrogen peroxide solution
30%, (stabilized) for synthesis
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
193,00 zł
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352304
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
193,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrogen peroxide 30%, (stabilized) for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrogen peroxide 30% can be used as an oxidizing agent:
  • To synthesize 5-bromo-2-nitropyridine from 5-bromo-2-aminopyridine in the presence of H2SO4.
  • For the oxidation of aromatic and aliphatic sulfides to sulfoxides or sulfones.
  • For the epoxidation of terminal olefins using a mixture of Na2WO4 dihydrate, (aminomethyl)phosphonic acid, and methyltrin-octylammonium hydrogensulfate.
  • To prepare adipic acid via oxidation of cyclohexanone and cyclohexanol in the presence of H2WO4 as a catalyst.
  • To convert cyclopentanone to δ-valerolactone via Baeyer−Villiger-oxidation in the presence of a solid acid catalyst.
Analysis Note
Assay (manganometric): 29.0 - 31.0 %
Density (d 20/4): 1.11 - 1.12 g/cm³
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide 30%
signalword
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
not combustible
flash_point_c
not combustible
pictograms
CorrosionEnvironment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?