Przejdź do
1.07293
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
Synonim(y):
4-aminoantypiryna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-452-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
solubility
56 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c(c([c]2=O)N)C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: 107 - 109
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (90 °C): ≤ 0,5 %
Test wrażliwości (na fenol): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438273352806800
solubility
56 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.), 108-110 °C
bulk density
430 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107293010004022536089416
107293001004022536089409