Przejdź do
43827
4-Aminoantipyrine
analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-452-3
Beilstein/REAXYS Number:
181635
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
loss
≤0.5% loss on drying
mp
105-110 °C (lit.)
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminoantipyrine is a type of non-steroid, anti-inflammatory drug (NSAID). It is a PGE2-dependent blocker and inhibitor of cyclooxygenase (COX).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33528A438206800
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (NT)
format
neat
format
-
format
-
format
-
loss
≤0.5% loss on drying
loss
≤0.5% loss on drying
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of rose like structured LaCoO3 assisted functionalized carbon nanofiber nanocomposite for efficient electrochemical detection of anti-inflammatory drug 4-aminoantipyrine.
Sakthivel M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 571-581 (2018)
4-Aminoantipyrine reduces toxic and genotoxic effects of doxorubicin, cisplatin, and cyclophosphamide in male mice.
Berno CR, et al.
Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 805, 19-24 (2016)
Xudong Yu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 467-471 (2014-05-27)
In this paper, a new kind of phenol-based chemsensor L2 comprised of a Schiff base and azo groups was rationally designed and synthesized. It could selectively recognize fluoride anion among tested anions such as F(-), AcO(-), H2PO4(-), Cl(-), Br(-), and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
43827-100MG04061832133652