Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł 183,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,00 zł
Cena katalogowa244,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Roztwór fenoloftaleiny 0,375% w metanolu,
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v)
transition temp
flash point 11 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 0.80 g/cm3 at 20 °C | density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density 0.918 g/mL at 25 °C | density 1.27 g/cm3 at 32 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency - | agency - |
| expl. lim. 5.5-36.5 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| transition temp flash point 11 °C | transition temp flash point 23 °C | transition temp - | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór fenoloftaleiny 0,375% w metanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-09-8
67-56-1
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1072380250 | 04022536088792 |
| 1072381000 | 04022536088808 |