Przejdź do
1.07229
Proteose Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Proteose peptone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-426-3
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Proteoza peptonowa, suitable for microbiology
biological source
animal
Quality Segment
form
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
bulk density
250 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Wartość pH (2 %; woda): 6,5 - 7,5
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 15 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 10 %
Azot (obliczony na wysuszonej substancji): ≥ 12,0 %
Przydatność dla mikrobiologii: przechodzi test.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
824506897177199
biological source
animal
biological source
Porcine pancreas, bovine skeletal muscle (
)
biological source
bovine milk
biological source
bovine liver
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
solubility
500 g/L
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c