Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3.8% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤15%
loss
≤12.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine liver | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source Porcine pancreas, bovine skeletal muscle ( |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| pH 5-7 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.5-7.5 (2% in H2O) | pH 6.5-7.5 (2% in H2O) | pH 6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77199-500G | 04061832925790 |