Przejdź do
1.07214
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Pepton z mięsa (trawienie trzustkowe) granulowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4480,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-426-3
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepton z mięsa, pancreatic digest, granulated, suitable for microbiology
biological source
animal
Quality Segment
sterilization compatibility
autoclavable compatible
assay
11.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable (used in media preparation)
pH
6.5-7.5 (5%)
solubility
1500 g/L
bulk density
290 kg/m3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Pepton z mięsa jest szeroko stosowany w mikrobiologii przemysłowej jako źródło składników odżywczych dla wzrostu mikroorganizmów w procesach fermentacji na dużą skalę. Pepton z mięsa, znany również jako peptyczny pepton mięsny, jest rozpuszczalnym w wodzie hydrolizatem białkowym uzyskiwanym z trawienia trzustkowego mięsa i stosowanym jako źródło składników odżywczych w pożywkach dla mikroorganizmów. Dostarcza szerokiej gamy składników odżywczych, w tym aminokwasów, witamin, minerałów i peptydów, które wspierają wzrost różnych mikroorganizmów. Jest szczególnie przydatny do hodowli drobnoustrojów wybrednych i heterotroficznych, które wymagają złożonych źródeł składników odżywczych.
Application
Pepton z mięsa jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek mikrobiologicznych do wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych oraz żywności i napojów. Wysoka zawartość siarki sprawia, że pepton mięsny nadaje się do wykrywania bakterii wytwarzających siarkowodór.
Features and Benefits
Nasze granulowane nośniki są
  • Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
  • Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
  • Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
  • Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
  • Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Analysis Note
Wygląd: Lekko brązowożółty granulat.
Tożsamość (NIR): przechodzi test
Wartość pH (5%; woda): 6,5 - 7,5
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 11,0 - 14,0 %
Azot aminowy (jako N): 3,4 - 5,0 %
Azotyny (NO₂): test pozytywny
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 17,0 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072247017582962
technique(s)
microbiological culture: suitable (used in media preparation)
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
biological source
animal
biological source
animal
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
assay
11.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton z mięsa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c