Przejdź do
70175
Peptone from meat, enzymatic digest
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from bovine meat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
293-426-3
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
42040102
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine skeletal muscle
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≥10% total nitrogen (N), ≥3% amino N
ign. residue
≤12%
loss
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.
General description
A specialized peptone prepared by the enzymatic digestion of selected fresh meat which can be used in media for the production of bacterial toxins from organisms such as Corynebacterium diphtheriae, Staphylococci, Clostridiae, and Salmonellae.
Application
Peptone from meat, enzymatic digest has been used:
  • to culture Candida albicans
  • to study its effects on canonical and non-canonical receptors of glucagon-like peptide 1 (GLP1) in human colon tissue in different ex vivo models
  • as a component of the nutrient broth (NB) to study its efficacy against pathogen resistance in grapevine plants
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701747017470174
description
suitable for microbiology
description
Peptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
description
Peptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
description
Peptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine skeletal muscle
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Salmonella spp.
suitability
Streptococcus spp.
suitability
Streptococcus spp.
suitability
Streptococcus spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)