Przejdź do
1.07177
n-Pentan
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Pentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
203-692-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
35-36 °C (lit.)
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
2.48 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Kraking katalityczny do lekkich olefin: n-pentan jest szeroko stosowany w badaniach koncentrujących się na procesach krakingu katalitycznego. Niedawne badania dotyczyły wykorzystania glinu pozastrukturalnego w zeolitach ZSM-5 w celu zwiększenia produkcji lekkich olefin z n-pentanu. Zastosowanie to ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności procesów katalitycznych i produkcji cennych surowców petrochemicznych (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.209571.008821.07179
n-Pentan for analysis EMSURE®
Supelco
1.07177
n-Pentan
n-Pentan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00882
n-Pentan
n-Pentan for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.07179
n-Pentan
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.005% Sulfur compounds (as S)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C