Przejdź do
1.00882
n-Pentan
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
Pentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-692-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
35-36 °C (lit.)
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD i FID został opracowany specjalnie do chromatografii gazowej w połączeniu z detektorem ECD (Electron Capture Detector) i FID (Flame Ionization Detector). Rozpuszczalniki SupraSolv® oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analizy.
Odzyskane ze specjalnych cięć destylacyjnych, są testowane pod kątem określonych detektorów, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo aplikacji.
Application
Idealny do zastosowań GC, w tym do czułego wykrywania pozostałości i analizy środowiskowej.
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072881.071778.20957
n-Pentan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00882
n-Pentan
n-Pentan hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.07288
n-Pentan
n-Pentan for analysis EMSURE®
Supelco
1.07177
n-Pentan
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
solubility
0.4 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C