Przejdź do
1.07147
Papain 6000 USP-U/mg
stabilized with sodium disulfite EMPROVE® ESSENTIAL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4-7 (25 °C, 1 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Papain is used in the production of heparin drug, vaccines and digestive enzymes. Papain Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.071491.071301.07133
Pancreatin (from porcine pancreas) 350 FIP-U/g Protease, 6000 FIP-U/g Lipase, 7500 FIP-U/g Amylase, EMPROVE® ESSENTIAL USP
SAFC
1.07130
Pancreatin
Pancreatin 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
SAFC
1.07133
Pancreatin
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
bulk density
800 kg/m3
bulk density
800 kg/m3
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107147902504022536087047
107147500004022536087030