Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6430,00 zł
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
>360 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
400 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) USP Biologics | application(s) USP Biologics | application(s) - |
| agency Ph. Eur., USP | agency - | agency - | agency USP (specifications) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1071335000 | 04022536086903 |