Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 480,00 zł 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
Nazwa produktu
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
transition temp
flash point -22 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
- Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
- Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane ) | assay ≥99% (GC) | assay ≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC) |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 240 °C | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F |
| mp -94.3 °C | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1070601000 | 04027269683924 |
| 1070604000 | 04027269683931 |