Przejdź do
1.07023
Hexane
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane ), EMPARTA® ACS reagent
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-heksan, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for routine analytical applications)
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMD Millipore oferuje rozpuszczalniki klasy EMPARTA do rutynowych zadań w laboratoriach analitycznych. Rozpuszczalniki klasy EMPARTA oferują mniej parametrów testowych niż EMSURE, ale nadal są wysokiej jakości. Rozpuszczalniki EMPARTA spełniają wymagania ACS, dzięki czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań analitycznych.
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
  • Indukowana chiralami synteza chiralnych kowalencyjnych szkieletów organicznych z mikrosferami rdzeniowymi do enancjoseparacji HPLC: Badania te demonstrują wykorzystanie n-heksanu w syntezie zaawansowanych materiałów do zastosowań chromatograficznych, pokazując jego rolę w zwiększaniu wydajności procesów enancjoseparacji w badaniach farmaceutycznych i chemicznych (Liu et al., 2024).
  • Rozpuszczalniki głęboko eutektyczne: Przygotowanie, właściwości i zastosowania w żywności: W artykule dokonano przeglądu zastosowań n-heksanu w przemyśle spożywczym, w szczególności jego zastosowania w połączeniu z rozpuszczalnikami głęboko eutektycznymi w celu ulepszenia technik przetwarzania żywności, demonstrując jego wszechstronność jako rozpuszczalnika przemysłowego (Negi et al., 2024).
  • Skuteczna metoda preparatywnej izolacji i oczyszczania alkaloidów z Gelsemium przy użyciu szybkiej chromatografii przeciwprądowej i preparatywnej HPLC: Publikacja przedstawia rolę n-heksanu w ekstrakcji i oczyszczaniu związków bioaktywnych, podkreślając jego kluczowe znaczenie w sektorze farmakologicznym i biochemicznym (Liang et al., 2024).
  • Zastosowanie ekstrahenta cieczy jonowej w ulepszonej separacji układu azeotropowego 2-propanol-n-heksan: Podkreśla zastosowanie n-heksanu w zaawansowanych procesach separacji, w szczególności w destylacji azeotropowej, która ma kluczowe znaczenie dla przemysłu chemicznego i ochrony środowiska, wykazując jego użyteczność w złożonych scenariuszach separacji (Li et al., 2024).
Analysis Note
Czystość Σ izomery heksanu + metylocyklopentan (GC): ≥ 98,5 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Kolor: ≤ 10 Hazen
Rozpuszczalny w wodzie miareczkowalny kwas: ≤ 0.0003 meq/g
Tiofen: zgodny
Związki siarki (jako S): ≤ 0,005 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,02 %
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)