Przejdź do
1.07017
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Synonim(y):
Alkohol etylowy, EtOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Etanol absolutny, for analysis EMPARTA® ACS
Quality Level
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPARTA®
grade
ACS reagent, reagent grade, absolute
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for routine analytical applications)
impurities
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.001% Acetone (GC), ≤0.01% 2-Propanol (GC), ≤0.1% Methanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMD Millipore oferuje rozpuszczalniki klasy EMPARTA do rutynowych zadań w laboratoriach analitycznych. Rozpuszczalniki klasy EMPARTA oferują mniej parametrów testowych niż EMSURE, ale nadal są wysokiej jakości. Rozpuszczalniki EMPARTA spełniają wymagania ACS, dzięki czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań analitycznych.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest biologicznie odnawialny i stanowi alternatywę dla rozpuszczalników petrochemicznych. Etanol jest preferowanym dla środowiska zielonym rozpuszczalnikiem, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi" oraz "Wykorzystaniem odnawialnych surowców". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Ethyl alcohol, pure can be used as a solvent in many cleaning and research applications including extraction and preparation of samples:
  • To prepare a homogeneous dispersion of ZnO-Ts powder for effective separation by differential centrifugation.
  • In the extraction of capsaicinoids in pepper sample.
  • To purify and fractionate corn-stover lignin, enhancing molecular weight for improved carbon fiber production.
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,5 %
Tożsamość (IR): zgodna
Kolor: ≤ 10 Hazen
Rozpuszczalność w wodzie: zgodna
Miareczkowalny kwas: ≤ 0.0005 meq/g
Miareczkowalna zasada: ≤ 0.0002 meq/g
Aceton (GC): ≤ 0.001 %
Metanol (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Aceton, alkohol izopropylowy (ACS): odpowiada
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 0,0002 %
Substancje redukujące nadmanganian (ACS): odpowiada
Substancje łatwo zwęglające się: odpowiada
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,2 %
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009838.187601.00986
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Ethanol absolute EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.18760
Ethanol
Ethanol absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Ethanol
grade
ACS reagent, absolute, reagent grade
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.2% (m/m)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.01% 2-Propanol (GC), ≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.1% Methanol (GC), ≤0.001% Acetone (GC)
impurities
-
impurities
≤0.2% Water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol absolutny
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Analysis of glycyrrhizin in licorice using the USP TLC method enhanced by the TLC Explorer for precise documentation, automation, and quantification.
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Explore greener solvents including bio-based drop-in replacements, alternative solvents, and ethanol, engineered for sustainable chemistry.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Enrique Ros et al.
Lab on a chip, 20(5), 958-972 (2020-01-29)
Cell migration is a key function in a myriad of physiological events and disease conditions. Efficient, quick and descriptive profiling of migration behaviour in response to different treatments or conditions is highly desirable in a series of applications, ranging from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
363359-200G04061831825114
107017902604027269134686
107017251104022536881805
107017400004054839531804
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?