Przejdź do
1.06798
4-Nitrofenol
pH indicator
Synonim(y):
p-Nitrofenol, 1-hydroksy-4-nitrobenzol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-811-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrofenol, indicator
Quality Segment
autoignition temp.
510 °C
potency
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
110-114 °C
transition temp
flash point 169 °C
solubility
14.8 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kontrolowana glikoliza poli(tereftalanu etylenu): Badania pokazują, że zastosowanie tlenku antymonu(III) do kontrolowanej glikolizy PET pod wpływem promieniowania mikrofalowego skutkuje dobrze zdefiniowanymi oligomerami, wykazując jego potencjał do skutecznej degradacji polimerów (Mohammadi et al., 2023).
Analysis Note
Test (DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa)): ≥ 99,5 %
Zakres przejścia: pH 5,4 - pH 7,5 bezbarwny - żółty
Wygląd roztworu: przechodzi test
Temperatura topnienia (DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa)): 110 - 114 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
241326358361048
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
279 °C (lit.)
bp
279 °C (lit.)
bp
279 °C (lit.)
autoignition temp.
510 °C
autoignition temp.
541 °F
autoignition temp.
541 °F
autoignition temp.
541 °F
potency
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
transition temp
flash point 169 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrofenol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
336.2 °F - closed cup
flash_point_c
169.0 °C - closed cup
target_organs
Kidney,Liver
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106798002504022536082172
106798010004022536082189