Merck
241326
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
p-Nitrophenol
Wybierz wielkość
50 G
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
393,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
1281877
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39032018
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.6 mmHg ( 120 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder, crystals or chunks
temp. samozapłonu
541 °F
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
cold water: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... UGT1A4(54657)
Opis ogólny
The degradation of 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles was studied[1].
Zastosowanie
4-Nitrophenol (4-NP) can be used to prepare 4-aminophenol (4-AP), a key intermediate for the manufacture of analgesic and antipyretic drugs.[2][3][4]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
336.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
169 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
G Sangami et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(3), 2299-2306 (2014-04-22)
An efficient method to degrade 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles (CdS NPs) prepared by a novel method as a photocatalyst in the presence of H2O2 as a free radical generator was developed. To investigate the degradation mechanism, the interaction
Preparation of gold? dendrimer nanocomposites by laser irradiation and their catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Hayakawa K, et al.
Langmuir, 19(13), 5517-5521 (2003)
Reduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol over Au nanoparticles deposited on PMMA.
Kuroda K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 298(1-2), 7-11 (2009)
Au/graphene hydrogel: synthesis, characterization and its use for catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Li J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8426-8430 (2012)
Kwok Wei Shah et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(10) (2019-05-28)
A novel synthesis of hexagonal gold nanoparticles (Au NPs) via hydrolyzed organosilane (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) using an ultrafast and environmentally friendly method is presented in this study. For the first time, organosilane MPTMS is used for chemical reduction of auric acid
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?