Przejdź do
1.06705
Roztwór ninhydryny w aerozolu
for thin-layer chromatography
Synonim(y):
Roztwór odczynnika ninhydryny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
42.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
mp
-89.5 °C (2-Propanol)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
storage temp.
15-25°C
General description
Nasze akcesoria TLC pozwalają profesjonalistom pracować szybciej, wydajniej i bardziej niezawodnie. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi użytkownicy zawsze znajdą to, czego potrzebują.
Analysis Note
Test aplikacji: test zaliczony
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.020351.085401.00480
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
bp
77 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
vapor pressure
42.4 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F - (2-Propanol)
flash_point_c
12 °C - (2-Propanol)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
Questions
  1. Ninhydrin spray solution과 일반 분말형 Ninhydrin의 유통기한이 얼마 정도 차이 나나요??
    1 answer
    1. The spray Ninhydrin product 1.06705 is assigned a minimum shelf life of approximately 3 years. The powdered product most closely associated with the spray solution, 1.06705, is product 1.06762. This product is assigned a minimum shelf life of approximately 5 years. Other Ninhydrin products are available and shelf life assignment may vary from product to product.