Przejdź do
1.02035
Roztwór odczynnika Dragendorffa w aerozolu
for thin-layer chromatography
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
77 °C/1013 hPa
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Nasze akcesoria TLC pozwalają profesjonalistom pracować szybciej, wydajniej i bardziej niezawodnie. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi użytkownicy zawsze znajdą to, czego potrzebują.
Application
  • Profilowanie metabolitów i histochemiczna lokalizacja alkaloidów w Hippeastrum papilio (Ravena) van Scheepen.: W badaniu tym zastosowano odczynnik Dragendorffa do histochemicznej lokalizacji alkaloidów w gatunkach roślin, zapewniając wgląd w rozmieszczenie i stężenie tych związków (Haist et al., 2024).
  • Acetogeniny z łodygi Uvaria rufa i ich aktywność cytotoksyczna ..: W badaniach tych zidentyfikowano i scharakteryzowano acetogeniny z Uvaria rufa przy użyciu m.in. odczynnika Dragendorffa, podkreślając jego użyteczność w wykrywaniu tych silnych związków o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych (Gurgul et al., 2024).
  • Nowa platforma testowa HPTLC na smartfony w porównaniu z tradycyjną metodą densytometryczną do jednoczesnego ilościowego oznaczania alfuzosyny i solifenacyny w ich postaciach dawkowania, a także monitorowania jednorodności zawartości i pozostałości leku na sprzęcie produkcyjnym...: Włącza odczynnik Dragendorffa do nowatorskiej metody wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do ilościowego oznaczania leków, zwiększając elastyczność i dostępność analizy farmaceutycznej (Wadie et al., 2023).
  • Szybkie wykrywanie i oznaczanie skopolaminy w ekstrakcie z liści czarnej henny (Hyoscyamus niger L.) przy użyciu nowego nanosensora...: W badaniu wykorzystano odczynnik Dragendorffa w nowym nanosensorze do szybkiego wykrywania skopolaminy, wykazując jego kluczową rolę w opracowywaniu nowych technologii analitycznych (Mousavizadeh et al., 2022).
  • Aspekty strukturalne i histochemiczne w liściach sześciu gatunków Anemia (Anemiaceae) występujących w skałach...: Bada właściwości strukturalne i chemiczne roślin Anemia, wykorzystując odczynnik Dragendorffa do ujawnienia obecności i dystrybucji określonych fitochemikaliów w roślinach (Moraes Neto i in., 2022).
Analysis Note
Test aplikacji: test zaliczony
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
target_organs
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)