Przejdź do
1.06682
Tetrahydrat wodorofosforanu amonowo-sodowego
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Wodorofosforan amonowo-sodowy, sól mikrokosmiczna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H5NNaO4P · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.07
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
235-860-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
167 g/L
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
79 °C
solubility
167 g/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)O.N.O.O.O.O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06559S41721.01207
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
167 g/L
solubility
77 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
690 g/L
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
cation traces
As: ≤0.00005%, K: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% (ACS)
mp
79 °C
mp
250 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106682100004022536081090