Przejdź do
1.06559
Dwuzasadowy fosforan sodu
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Synonim(y):
Wodorofosforan dwusodowy bezwodny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
anhydrous
Form:
solid
Solubility:
77 g/L
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
solubility
77 g/L
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 8,9 - 9,2
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
K (potas): ≤ 0,01 %
Wielkość cząstek (0,2 - 1 mm): około 90 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 0,2 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0658679541004276
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
77 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 8 parts, H2O: very soluble (Hot), alcohol: insoluble
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
≥99%
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
cation traces
Fe: ≤0.001%, N: ≤0.001%, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤4 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuzasadowy fosforan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106559902504022536532431
106559050004022536078960
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?