Przejdź do
1.06663
dwuwodny winian dwusodowy
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Dwuwodzian winianu sodu, Dwuwodzian soli sodowej kwasu winowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-773-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
Form:
powder
Solubility:
290 g/L
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
290 g/L
density
1.82 g/cm3
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 7,0 - 8,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06664PHR1409S4797
form
powder
form
solid
form
-
form
powder or crystals
solubility
290 g/L
solubility
290 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
density
1.82 g/cm3
density
1.82 g/cm3
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dwuwodny winian dwusodowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106663100004022536080901
106663025004022536080895
106663905004022536080918