Kluczowe dokumenty
1.06664
Supelco
Sodium tartrate dihydrate
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
Synonim(y):
Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
Wybierz wielkość
100 G
468,00 zł
100 G
513,00 zł
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
468,00 zł
100 G
513,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115601
Numer indeksu EC:
212-773-3
NACRES:
NA.24
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17025, 17034
linia produktu
Aquastar®
Formularz
solid
metody
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
290 g/L
gęstość
1.82 g/cm3
gęstość nasypowa
460 kg/m3
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Klucz InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Opis ogólny
Sodium tartrate dihydrate is a solid standard with a water content of 15.66% determined by the technique of loss on drying at 150°C. Its preparation from high-purity reagents and analysis is completed in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
The sodium tartrate dihydrate CRM is used for the standardization of volumetric Karl Fischer titrants according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.12 “Water Semi-Micro Determination”, United States Pharmacopeia <921> “Water Determination” and ISO 760.
Cechy i korzyści
  • Available in a secure plastic bottle
  • Subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
  • High-quality offering accurate and reliable results
  • Accompanied with a comprehensive and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
Opakowanie
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Powiązanie
Replaces: 1.06664.0100
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?