Przejdź do
1.06597
Metaperiodan sodu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Peronian sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-197-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
form
crystals
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
270 °C (decomposes)
density
3.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2900 kg/m3
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Mn: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Zastosowanie mikroskopu termowizyjnego w zintegrowanym oznaczaniu katecholamin na mikrochipie...: Metaperiodan sodu został użyty w tym badaniu do oznaczania katecholamin przy użyciu mikrochipa, prezentując jego zastosowanie w zaawansowanych technikach analitycznych (Sorouraddin et al., 2001).
  • Barwienie ultrastrukturalne za pomocą metaperiodanu sodu i borohydryku sodu...: Badania te wykorzystują metaperiodan sodu do barwienia ultrastrukturalnego, wzmacniając techniki wizualizacji w histochemii (Lobo et al., 2002).
  • Powierzchnie funkcjonalizowane dekstranem poprzez aminowanie redukcyjne: morfologia, zwilżanie i adhezja...: Metaperiodan sodu został użyty do funkcjonalizacji powierzchni dekstranu, poprawiając właściwości biomateriałów do różnych zastosowań (Miksa i wsp., 2006).
  • Badanie labilnych estrogenów o-chinonów, silnie rakotwórczych gatunków molekularnych, za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej-elektrorozpyłowej jonizacji tandemowej spektrometrii mas z derywatyzacją fenazową...: W badaniu tym wykorzystano metaperiodan sodu w teście labilnych estrogenów o-chinonów, rozwijając techniki chemii analitycznej do wykrywania związków rakotwórczych (Yamashita et al., 2010).
  • Jednoetapowa immobilizacja przeciwciał dla immunosensora α-1-fetoproteinowego opartego na kompozycie dialdehyd-celuloza/ciecz jonowa..: Metaperiodan sodu był kluczowy w jednoetapowej immobilizacji przeciwciał na kompozycie dialdehyd-celuloza/ciecz jonowa, rozwijając technologię immunosensorów do wykrywania α-1-fetoproteiny (Shen et al., 2015).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,0 %
Oznaczenie (z wysuszonej substancji): 99,8 - 100,3 %
Tożsamość: przechodzi test
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Inne halogeny (jak Cl): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0001 %
Odpowiada ACS
Other Notes
Zastępuje: SX0695-5; SX0695-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71859S18781.06596
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
-
assay
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
density
3.87 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaperiodan sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c