Przejdź do
1.06574
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
Synonim(y):
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.07
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP, DAC
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
154 g/L
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.475741.065751.37092
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
agency
DAC, USP
agency
DAC, USP
agency
-
agency
DAC, USP
form
solid
form
granular
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® EXPERT
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
154 g/L
solubility
-
solubility
154 g/L
solubility
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106574000104027269279585
106574910004027269677008
106574702504054839423017
106574901304027269170639
106574900804027269205850
106574902904022536940335
106574100004022536079202