Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
potency
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
154 g/L
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 8,7 - 9,3
Chlorek (Cl): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form granular | form powder | form powder, crystals or chunks |
| solubility 154 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: ~35.8 g/L at 20 °C |
| assay 98.0-102.0% (acidimetric) | assay - | assay 98.0-102.0% | assay 98.0-100.5% dry basis |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| pH 8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution) | pH 9.0-9.3 (25 °C, 50 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptahydrat wodorofosforanu dwusodowego
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel™ Swift HLB.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065751000 | 04022536752358 |
| 1065759025 | 04022536752365 |