Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter, ≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
285 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤2.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wolne zasady (jako NaOH): ≤ 2,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Fluorek (F): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form powder | form crystals or chunks |
| solubility 285 g/L | solubility 285 g/L | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| assay 98.0-102.0% (alkalimetric) | assay 98.0-102.0% (alkalimetric) | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01% |
| density 1.62 g/cm3 at 20 °C | density 1.62 g/cm3 at 20 °C | density 1.62 g/mL at 25 °C | density 1.62 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodekahydrat fosforanu trójsodowego
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065721000 | 04022536780580 |
| 1065725000 | 04022536780597 |
| 1065729025 | 04022536780603 |