Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystals or chunks
impurities
≤0.01% insolubles
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
density
1.62 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤2.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Application
- Fabrication of chitosan membranes for use as the polymer electrolyte in a direct borohydride fuel cell (DBFC).
- Synthesis of hierarchical silver phosphate microcrystals with photocatalytic activity via template-free method.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥98% | description BioXtra, ≥98.0% (titration) | description ≥98% | description tested according to Ph. Eur. |
| form crystals or chunks | form powder | form crystalline | form crystalline |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98% | assay 98.5-102.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| pH 13 (25 °C, 190.1 g/L) | pH ~13.0 (20 °C, 0.5 M in water) | pH - | pH - |
| impurities ≤0.01% insolubles | impurities ≤3% Free alkali (as NaOH), Insoluble matter, passes filter test | impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤2.5% free alkali (as NaOH) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?