Przejdź do
1.06549
Azotyn sodu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sodium nitrite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
151,00 zł
500 g
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
327,00 zł
12 kg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
820 g/L
151,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (manganometric)
form
solid
potency
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
820 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
K (potas): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67398237213S2252
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (manganometric)
assay
≥99.999% trace metals basis, 98.0-102.0% (RT)
assay
≥97.0%
assay
≥99.0%
solubility
820 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
9 (20 °C, 100 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotyn sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106549901204027269691455
106549010004022536078786
106549050004022536078793
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?