Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.999% trace metals basis, 98.0-102.0% (RT)
autoignition temp.
914 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
271 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99.999% trace metals basis, 98.0-102.0% (RT) | assay - | assay ≥97.0% | assay ≥99.0% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?