Przejdź do
1.06520
Sodium iodide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Synonim(y):
Sodium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
MDL number:
10 570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium iodide is used to treat or prevent iodine deficiency caused by poor nutrition or poor absorption by the body. 
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2176383831121.06523
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
form
powder
form
chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
EMSURE®
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106520902904022536958712
106520500004022536078113