Przejdź do
1.06516
Pięciowodny tiosiarczan sodu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Antychlor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3S2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (iodometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.008%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%, sulfide (S2-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synteza amidów arylowych z soli acylo-butylowych i azydków arylowych: Szczegółowo opisuje zastosowanie pięciowodnego tiosiarczanu sodu w syntetycznej chemii organicznej, w szczególności w syntezie amidów arylowych, ilustrując jego użyteczność w ułatwianiu złożonych reakcji chemicznych (Chen et al., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): 99,5 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 6,0 - 7,5
Wartość pH (10 %; woda): 6,0 - 7,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,008 %
Siarczan i siarczyn (jako SO₄): ≤ 0,1 %
Siarczek (S): przechodzi test
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0.001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0815-1; SX0815
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06514217247S8503
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline powder, crystals, pellets
form
powder
assay
99.5-101.0% (iodometric)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
pH
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pięciowodny tiosiarczan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106516500004022536078038
106516100004022536078014
106516050004022536077994
106516902504027269691554
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?