Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 302,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥97.0% (iodometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-9.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
701 g/L
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1350 kg/m3
anion traces
sulfide (S2-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Aniony rodnikowe zawierające siarkę powstałe w wyniku fotolizy tiosiarczanu: Analiza kwantowo-chemiczna..: W pracy zbadano powstawanie anionów rodnikowych zawierających siarkę w wyniku fotolizy tiosiarczanu, wykorzystując analizę kwantowo-chemiczną do zrozumienia ich właściwości i zachowania. Badania zapewniają wgląd w procesy fotochemiczne i potencjalne zastosowania w chemii analitycznej (Fedunov i in., 2023) (Fedunov i in., 2023).
- Interakcje między podchlorynem wapnia a środkami irygacyjnymi powszechnie stosowanymi w praktyce endodontycznej: Analiza chemiczna..: W artykule zbadano interakcje chemiczne między podchlorynem wapnia a powszechnie stosowanymi w endodoncji środkami irygacyjnymi, w tym tiosiarczanem sodu. W badaniu podkreślono metody analityczne stosowane w celu zrozumienia tych interakcji i ich implikacji dla leczenia endodontycznego (de Pellegrin et al., 2023) (de Pellegrin et al., 2023).
- Identyfikacja toksycznych składników osadów w brazylijskim subtropikalnym estuarium ..: Badania te identyfikują toksyczne składniki w osadach brazylijskiego estuarium, wykorzystując techniki analityczne do pomiaru obecności szkodliwych substancji, w tym tiosiarczanu sodu jako środka detoksykującego. Wyniki badań przyczyniają się do monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń (Poleza et al., 2014) (Poleza et al., 2014).
- Zrównoważona synteza siarczku kadmu, mająca zastosowanie w fotokatalizie, produkcji wodoru i jako środek przeciwbakteryjny, przy użyciu dwóch protokołów mechanochemicznych...: Koncentruje się na zrównoważonej syntezie siarczku kadmu, wykorzystując tiosiarczan sodu w procesie syntezy mechanochemicznej. Zastosowania obejmują fotokatalizę, produkcję wodoru i leczenie przeciwbakteryjne. (Shalabayev et al., 2022).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wartość pH (5 %; woda): 6,0 - 9,5
Siarczek (S): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals | form powder, crystals or chunks | form powder |
| solubility 701 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥97.0% (iodometric) | assay ≥98.0% (RT) | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| pH 6.0-9.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6.0-8.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L) | pH 6-8.5 (20 °C, 50 g/L) |
| density 1.67 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiosiarczan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065129025 | 04027269158118 |
| 1065122500 | 04022536077895 |
| 1065120250 | 04027269068400 |
| 1065129050 | 04022536077918 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
For the product 1065120250 Sodium thiosulfate anhydrous EMPLURA® I'd like to know if it comes in tablets as it says solid in the description of the form of the product. Thanks
1 answer-
This product is supplied in the form of a white powder. Note that this product is intended for research use only and not suitable for human or veterinary use.