Kluczowe dokumenty
909173
Sodium thiosulfate
free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
316,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
316,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
agency
suitable for EPA 601
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
pH
6-8.5 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Sodium thiosulfate (Na2S2O3) may be used in the following studies:
- Industrial synthesis of methylene blue.
- Quantitative estimation of elemental iodine by titrimetry.
- Detection of trace levels of cysteine by employing triangular silver nanoplates (TAg-NPs).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.