Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
591,00 zł
vapor pressure
1 hPa ( 1077 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
crystals
potency
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤5 ppm, Co: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.05 ppm, Fe: ≤0.5 ppm, K: <2 ppm, Li: ≤0.5 ppm, Mg: ≤1 ppm, Mn: ≤0.05 ppm, Ni: ≤0.05 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sr: ≤1 ppm, Zn: ≤0.2 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
- Badania mechanizmu reakcji sodu z fluorowodorem z wytworzeniem fluorku sodu oraz adsorpcji fluorowodoru na monomerze i tetramerze fluorku sodu: Niniejszy artykuł zagłębia się w mechanizmy reakcji między sodem i fluorowodorem oraz właściwości adsorpcyjne na strukturach fluorku sodu. Odkrycia te są istotne dla chemików zajmujących się syntezą chemiczną, kinetyką reakcji i przemysłowymi zastosowaniami związków fluoru (Yu et al., 2024).
Analysis Note
Ba (Bar): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,05 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,5 ppm
K (Potas): ≤ 2 ppm
Li (Lit): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,05 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,05 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,1 ppm
Sr (Stront): ≤ 1 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,2 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% | assay ≥99% | assay 98.5-100.5% (calc. to the dried substance) | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 2.8 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| vapor pressure 1 hPa ( 1077 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) |
| pH 10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1064500025 | 04022536077130 |