Przejdź do
215309
Sodium fluoride
99.99% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Floridine, Sodium monofluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050104
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-667-8
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder
Solubility:
ethanol: insoluble(lit.)
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: sodium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
refractive index
n20/D 1.3252 (lit.)
bp
1704 °C/1 atm (lit.)
mp
993 °C (lit.)
solubility
ethanol: insoluble(lit.)
greener alternative category
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used with lanthanide ions to convert photon energy in solar cells, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Application
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1408S6776201154
description
99.99% trace metals basis
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99%
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
ethanol: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.1% sodium fluorosilicate, ≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.02% insolubles, ≤0.03 meq/g Titr. acid
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?