Wybierz wielkość
2000,00 zł
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
API family
sodium fluoride
manufacturer/tradename
USP
mp
993 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?