Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 868,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
560,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 98.0-102.0% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98%, 98.0-102.0% | assay ≥99.5% (T) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioXtra |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form - | form crystalline | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic monohydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?