Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 607,00 zł |
Informacje o tej pozycji
607,00 zł
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
25.6 g/L
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 5 ppm
Krzemian (SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Bar): ≤ 10.0 ppm
Ca (wapń): ≤ 5,0 ppm
Cd (kadm): ≤ 0,050 ppm
Ce (cer): ≤ 0,05 ppm
Co (kobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,10 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,05 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.10 ppm
K (Potas): ≤ 50 ppm
La (Lantan): ≤ 0.05 ppm
Li (Lit): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,05 ppm
Y (Itr): ≤ 0,05 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,050 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,05 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 25.6 g/L | solubility 25.6 g/L | solubility - | solubility - |
| assay 99.99% | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 99.998% trace metals basis | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 742 °C | mp 742 °C | mp 741 °C (lit.) | mp 741 °C (lit.) |
| pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| vapor pressure 7.3 hPa ( 1200 °C) | vapor pressure 7.3 hPa ( 1200 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tetraboran dwusodowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
1330-43-4
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W243728-100G-K | 04061837876592 |
| W243728-1KG-K | 04061837876608 |
| W243701-1KG-K | 04061837544743 |
| 97587-1ML | 04061833325025 |
| W243728-SAMPLE-K | 04061837876615 |
| W243701-20KG-K | 04061837544750 |
| W243701-4KG-K | 04061837544767 |
| W243701-SAMPLE-K | 04061837544774 |
| 112364-100ML | 04061838699947 |
| 112364-500ML | 04061838699954 |
| 97587-5ML | 04061837240393 |