Przejdź do
229946
Sodium tetraborate
99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Borax, fused
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
99.998% trace metals basis
Form:
powder
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.998% trace metals basis
form
powder
mp
741 °C (lit.)
density
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate, also known as borax(Na2B4O7), can be employed as a catalyst:
  • In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
  • In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
  • In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2217327199671997
description
99.998% trace metals basis
description
99%
description
puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
description
BioUltra, anhydrous, ≥99%
form
powder
form
solid
form
crystals
form
crystals
assay
99.998% trace metals basis
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
741 °C (lit.)
mp
741 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)