Przejdź do
1063
Acetylokoenzym A, sól trylitowa
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Synonim(y):
Acetylcoenzyme A, Trilithium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
570,00 zł
100 mg
Przewidywany termin wysyłki21 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥83% (enzymatic)
Form:
solid
Solubility:
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥83% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Carrier of acyl groups for enzymatic reactions involving fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1-2 weeks at -20°C.
Other Notes
Gorst, C.M., and Ragsdale, S.W. 1991. J. Biol. Chem.266, 20687.
Power, R., et al. 1990. Arch. Biochem. Biophys.279, 370.
Mannens, G., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta959, 214.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
870729P870724P234101
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥83% (enzymatic)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥94% (UV)
solubility
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 870729P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 870724P
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0276-25MG04061837084065
SML0276-5MG04061837084072
2466704061833666012
MABX8416-1MG04061842606115
MABX8417-10MG04061842606146
MABX8416-10MG04061842606122
MABX8417-1MG04061842606139
262145-5G04061837595394
262145-25G04061838348142
1063-100MG04055977208481
1063-10MG04055977208474
2463604061833665992
2464704061833666005
2464404061833505038
24697-U04061833505342