Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1370,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Coenzyme A, Trilithium Salt, Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2466
assay
≥94% (UV)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS)(C)C)O
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
InChI key
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form - |
| assay ≥94% (UV) | assay ~90% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥85% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 234101-100MG | 04055977199925 |