Przejdź do
1.06278
Sól monosodowa czerwieni alizarynowej S (C.I. 58005)
pH indicator
Synonim(y):
Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
892,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.26
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-981-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól monosodowa czerwieni alizarynowej S (C.I. 58005), visual transition interval 4.3-6.3, yellow to pink, visual transition interval 9.4-12.0, brown-orange to violet
loss
≤10% loss on drying, 110°C
Quality Segment
visual transition interval
4.3-6.3, yellow to pink, 9.4-12.0, brown-orange to violet
Amax
418-424 nm (buffer pH 4.3
buffer pH 4.3
1 buffer pH 4.3), 444-450 nm (buffer pH 9.4), 510-517 nm (buffer pH 6.3), 554-558 nm (buffer pH 12.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1[O-])O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
General description
dla analizy i wskaźnika
Application
  • Ratiometryczna strategia fluorescencji oparta na efekcie filtra wewnętrznego do wykrywania acetylocholinoesterazy za pośrednictwem Cu(2+)...: W badaniu wykorzystano czerwień alizarynową S do opracowania opartej na fluorescencji metody wykrywania jonów miedzi i aktywności acetylocholinoesterazy, ważnej dla monitorowania środowiska i diagnostyki medycznej (Li et al., 2021 doi:10.1007/s00604-021-05044-0).
  • Multiplex SERS Chemosensing of Metal Ions via DNA-Mediated Recognition..: Bada kompleksowanie czerwieni alizarynowej S z różnymi jonami metali, wykorzystując wzmocnioną powierzchniowo spektroskopię ramanowską (SERS) do czułego wykrywania, które może być stosowane w analizie środowiska i naukach o zdrowiu (Guerrini i Alvarez-Puebla, 2019 doi:10.1021/acs.analchem.9b02385).
  • Kropki kwantowe pochodzące z biomasy Capsicum połączone z czerwienią alizarynową S jako nanosystem oświetleniowy z filtrem wewnętrznym do obrazowania wewnątrzkomórkowych jonów wapnia...: To innowacyjne podejście wykorzystuje Alizarin Red S w kompozytowym nanosystemie do zaawansowanych technik obrazowania w celu monitorowania aktywności wewnątrzkomórkowej, oferując potencjał w badaniach biomedycznych i diagnostyce (Chen et al., 2018 doi:10.1021/acs.analchem.8b04055).
  • Ratiometryczna sonda fluorescencyjna oparta na nanoklasterach złota i kwasie alizarynowo-boronowym do monitorowania glukozy w mikrodializacie mózgowym...: Podkreśla zastosowanie czerwieni alizarynowej S w opracowaniu systemu monitorowania glukozy, który ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów metabolicznych w badaniach neurologicznych (Wang et al., 2014 doi:10.1021/ac5023293).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
1. zakres przejścia: pH 4,3 - pH 6,3 Lekko żółty - różowy
2. zakres przejścia: pH 9,4 - pH 12,0 Brązowopomarańczowy - fioletowy
Maksimum absorpcji λ 1 (bufor pH 4,3): 418 - 424 nm
Maksimum absorpcji λ 2 (bufor pH 6.3): 510 - 517 nm
Maksimum absorpcji λ 3 (bufor pH 9.4): 444 - 450 nm
Maksimum absorpcji λ 4 (bufor pH 12.0): 554 - 558 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ1max; 0,01 g/l; bufor pH 4,3; kal. na wysuszonej substancji): 135 - 180
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; bufor pH 6.3; kal. na wysuszonej substancji): 145 - 210
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ3max; 0.01 g/l; bufor pH 9.4; kal. na wysuszonej substancji): 170 - 230
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ4max; 0.01 g/l; bufor pH 12.0; kal. na wysuszonej substancji): 340 - 520
Straty podczas suszenia (110 °C): ≤ 10%.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06078A55331.06076
visual transition interval
4.3-6.3, yellow to pink, 9.4-12.0, brown-orange to violet
visual transition interval
-
visual transition interval
-
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
≤5% loss on drying, 110°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
Amax
418-424 nm (buffer pH 4.3
buffer pH 4.3
1 buffer pH 4.3)
Amax
-
Amax
-
Amax
427-437 nm (buffer pH 6.2), 523-526 nm (buffer pH 4.5)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c